Merck
378267
Sigma-Aldrich
3,3′-Methylenedianiline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(C6H4NH2)2
CAS番号:
分子量:
198.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
mp
81-84 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cccc(Cc2cccc(N)c2)c1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-3-10(8-12)7-11-4-2-6-13(15)9-11/h1-6,8-9H,7,14-15H2
InChI Key
CKOFBUUFHALZGK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
378267-5G:
378267-1G:
378267-BULK:
378267-VAR:
378267-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)