Merck
421359
Sigma-Aldrich
MERPOL® SH surfactant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
転移温度
cloud point 48 °C (2 wt. % aqueous solution)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12
アプリケーション
Nonionic, ethylene oxide condensate. General purpose detergent and wetting agent.
法的情報
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
96.1 - 100.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35.6 - 37.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
421359-BULK:
421359-250ML:
421359-1L:
421359-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)