アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
密度
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCN(C)CCC
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
UVBMZKBIZUWTLV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
38.0 °F - closed cup
引火点(℃)
3.33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
518824-VAR:
518824-10G:
518824-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Design and evaluation of switchable-hydrophilicity solvents.
Green Chemistry, 16(3), 1187-1197 (2014)