Merck
524441
Sigma-Aldrich
Tetrabromoterephthalic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6Br4-1,4-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
481.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
~350 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1c(Br)c(Br)c(C(O)=O)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H2Br4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
PNXPXUDJXYVOFM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Monomer for synthesis of flame retardant polyesters
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
524441-25G:
524441-BULK:
524441-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)