About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BFO3
CAS番号:
分子量:
167.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
mp
161-178 °C
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
OB(O)c1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-4,11-12H
InChI Key
OAEJODVYVOAOPH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
657344-BULK:
657344-10G:
657344-VAR:
657344-2G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)