704954
XPhos Pd G1
別名:
(2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2',4',6'-トリイソプロピル-1,1'-ビフェニル)[2-(2-アミノエチル)フェニル)]パラジウム(II)クロリド, (XPhos)パラジウム(II)フェネチルアミンクロリド, XPhos Palladacycle, XPhos 前触媒, クロロ(2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2',4',6'-トリイソプロピル-1,1'-ビフェニル)[2-(2-アミノエチル)フェニル)]パラジウム(II)
About This Item
おすすめの製品
フォーム
solid
品質水準
特徴
generation 1
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
205-210 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
NCCc1ccccc1[Pd]Cl.CC(C)c2cc(C(C)C)c(c(c2)C(C)C)-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C33H49P.C8H10N.ClH.Pd/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;1-4H,6-7,9H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
HTAJCNQBAFZEJO-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
触媒用途:
- アミノ化/環化反応
- 充填層マイクロリアクターによるC-N結合形成反応
- 塩化アリルのホウ素化
- オキサゾールのアリル化
- クロスカップリング反応
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
704954-1G:4548173297132
704954-25G:
704954-250MG:4548173297149
704954-VAR:
704954-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック