Merck
731722
Sigma-Aldrich
tert-ブチルアセト酢酸銅(II)
97%
別名:
ビス(tert-ブチルアセト酢酸)銅(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26CuO6
CAS番号:
分子量:
377.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
105-110 °C
SMILES記法
CC(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(OC(C)(C)C)=C/C(C)=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/2C8H14O3.Cu/c2*1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4;/h2*5,10H,1-4H3;/q;;+2/p-2/b2*7-5+;
InChI Key
CYHFRTGEBHOGBO-XXXYRMOLSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
731722-1G:4548173353630
731722-10G:4548173353623
731722-VAR:
731722-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)