Merck
362204
Sigma-Aldrich
ジクロロ(1,10-フェナントロリン)銅(II)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8Cl2CuN2
CAS番号:
分子量:
314.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Cu]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Cu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
PHECBGBJCLDCMF-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • メタノールの酸化的カルボニル化
  • シクロヘキサンやトルエンの酸化
  • テトラリンの選択的酸化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
362204-BULK:
362204-1G:4548173938813
362204-VAR:
362204-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thor C Møller et al.
Scientific reports, 8(1), 10414-10414 (2018-07-12)
G protein coupled receptors (GPCRs) play essential roles in intercellular communication. Although reported two decades ago, the assembly of GPCRs into dimer and larger oligomers in their native environment is still a matter of intense debate. Here, using number and