Merck
738883
Sigma-Aldrich
1-メチル-2-アザアダマンタン-N-オキシル
greener alternative
97%
別名:
1-Me-AZADO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16NO
CAS番号:
分子量:
166.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
87-93 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC12CC3CC(CC(C3)N1[O])C2
InChI
1S/C10H16NO/c1-10-5-7-2-8(6-10)4-9(3-7)11(10)12/h7-9H,2-6H2,1H3
InChI Key
IBNXYCCLPCGKDM-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は触媒効率が向上しています。詳細はこちらでご覧ください。
立体的に込み合っていないニトロキシルラジカルである1-メチル-2-アザアダマンタン-N-オキシル(1-Me-AZADO)は、触媒として広く使用されています。化学的に安定した、優れた触媒性能を有しています。
アプリケーション
1-メチル-2-アザアダマンタン-N-オキシル(1-Me-AZADO)は、アルコールおよび立体的に込み合ったアルコールの好気性酸化の触媒として使用できます。
好気性、無溶媒条件下でアルコールをよりグリーンに酸化するための触媒酸化剤。回収およびリサイクル可能。
相分離によってリサイクル可能な触媒として1-メチル-2-アザアダマンタンN-オキシルを使用した、アルコールの無溶媒好気性酸化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738883-VAR:
738883-25MG:
738883-BULK:
738883-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solvent free aerobic oxidation of alcohols with 1-methyl-2-azaadamantane N-oxyl as a recyclable catalyst through phase separation.
Kuang Y, et al.
Green Chemistry, 13(7), 1659-1663 (2011)
Efficient oxidation of alcohols electrochemically mediated by azabicyclo-N-oxyls.
Demizu Y, et al.
Tetrahedron Letters, 49(1), 48-52 (2008)