Merck
767727
Sigma-Aldrich
Chloro(5-methoxy-2-{1-[(4-methoxyphenyl)imino-N]ethyl}phenyl-C)(1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III)
greener alternative
97%
別名:
Chloro[5-methoxy-2-[1-[(4-methoxyphenyl)imino-N]ethyl]phenyl- C][(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopenta dien-1-yl]iridium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H31ClIrNO2
CAS番号:
分子量:
617.20
EC Number:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
~1% Dichloromethane
mp
200-239 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2ccc(cc2)\N=C(/C)c3ccc(OC)cc3[Ir]Cl
InChI
1S/C16H16NO2.C5H5.ClH.Ir/c1-12(13-4-8-15(18-2)9-5-13)17-14-6-10-16(19-3)11-7-14;1-2-4-5-3-1;;/h4,6-11H,1-3H3;1-5H;1H;/q;;;+1/p-1/b17-12+;;;
InChI Key
JZDNDPJBPBFFCT-DPSBJRLESA-M
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
Catalyst for reductive amination by transfer hydrogenation.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
767727-500MG:4548173331096
767727-VAR:
767727-100MG:4548173331089
767727-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
HS157 Umicore, 97%
Sigma-Aldrich
683094
HS157
A versatile catalyst for reductive amination by transfer hydrogenation.
Chao Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(41), 7548-7552 (2010-11-03)