Merck
907847
Sigma-Aldrich
HB(trip)2
≥95%
別名:
Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)borane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H47B
CAS番号:
分子量:
418.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
109-110 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
B(c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)c1c(cc(cc1C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C30H47B/c1-17(2)23-13-25(19(5)6)29(26(14-23)20(7)8)31-30-27(21(9)10)15-24(18(3)4)16-28(30)22(11)12/h13-22,31H,1-12H3
InChI Key
YGFOJGHLKBDBDV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
HB(trip)2 has been shown by the Hoveyda group to be a useful traceless protecting group for catalytic Z- and E-selective olefin metathesis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907847-5G:
907847-BULK:
907847-1G:
907847-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yucheng Mu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(16), 5365-5370 (2019-02-13)
An operationally simple in situ protection/deprotection strategy that significantly expands the scope of kinetically controlled catalytic Z- and E-selective olefin metathesis is introduced. Prior to the addition of a sensitive Mo- or Ru-based complex, treatment of a hydroxy- or a