Merck
92749
Sigma-Aldrich
2-(トリメチルシリル)エトキシメチルクロリド
≥95.0% (GC)
別名:
(2-クロロメトキシエチル)トリメチルシラン, SEM-Cl, SEM-クロリド, クロロメチル2-トリメチルシリルエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl
CAS番号:
分子量:
166.72
Beilstein:
3587289
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥95.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.436
bp
170-172 °C (lit.)
57-59 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)CCOCCl
InChI
1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-(トリメチルシリル)エトキシメチルクロリド(SEM-Cl)は、アミン基、アルコール基、フェノール基、カルボキシ基の保護基の調製に広く使用されている試薬です。アミド基およびスルフォンアミド基の窒素も、SEM-Cl試薬を使用して保護できます。
アプリケーション
SEM-Clは、プリンス型環化反応により2,4,5-三置換テトラヒドロピランをホモアリルアルコールから調製する際に、試薬として使用できます。また、炭酸リチウムの存在下でN-保護アミノ酸からアミノ酸SEMエステルを合成するために使用できます。
その他情報
Bu4NFにより選択的に除去できるアルコ-ルおよび他の官能基の保護基。選択的なメタル化を促進するためのピロ-ルとイミダゾ-ルの保護基。保護されたC1ビルディングブロックの導入試薬
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
92749-BULK:
92749-VAR:
92749-25ML:
92749-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D. Crich et al.
Synlett, 117-117 (1990)
N. Fujina et al.
Heterocycles, 34, 303-303 (1992)
B.H. Lipshutz et al.
Tetrahedron Letters, 30, 7149-7149 (1989)
Decarboxylative arylation of substituted pyrroles N-protected with 2-(trimethylsilyl) ethoxymethyl (SEM).
Figliola C, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 999, 1-9 (2018)
2-(Trimethylsilyl) ethoxymethyl Chloride
Earley J and Adams CM
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)