Merck
932248
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alt-{2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene}]
別名:
PFOPV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C48H66O2)n
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.23
詳細
UV: 480 nm (in THF)
PL: 539 nm (in THF)
Eg = 2.3 eV
品質水準
分子量
Mw ≥20,000 Da by GPC
energy gap
2.3 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
溶解性
THF: soluble
chloroform: soluble (or chlorobenzene)
toluene: soluble
λmax
480 nm±5 nm in THF
蛍光検出
λem 508 nm±10 nm in THF
λem 539 nm±10 nm in THF
軌道エネルギー
HOMO 4.4 eV 
LUMO 2.1 eV 
アプリケーション
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; green emission.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
932248-BULK:
932248-VAR:
932248-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Lasing and Transport Properties of Poly[(9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alt-co-(2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene)] (POFP) for the Application of Diode-Pumped Organic Solid Lasers
Tang Z, et al.
Nanoscale Research Letters, 12(1), 602-602 (2017)