アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCCC#N
InChI
1S/C5H8ClN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
InChI Key
JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C73001-5G:4548173192208
C73001-VAR:
C73001-BULK:
C73001-25G:4548173192192