Merck
D171301
Sigma-Aldrich
ジメチル 2,6-ナフタレンジカルボキシラート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(CO2CH3)2
CAS番号:
分子量:
244.24
Beilstein:
987259
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
187-193 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-13(15)11-5-3-10-8-12(14(16)18-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
InChI Key
GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D171301-5G:
D171301-25G:
D171301-VAR:
D171301-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)