安全性情報
P6994
Sigma-Aldrich
フェノールニトロプルシド 溶液
別名:
ニトロプルシドフェノール溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.25
反応適合性
reagent type: oxidant
品質水準
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
尿素窒素アッセイで使用されるアルカリ次亜塩素酸塩(A1727)溶液を使用したアンモニアの比色定量に適しています。
その他情報
ニトロプルシドナトリウム、フェノール、EDTAが含まれています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P6994PROC:
P6994-120ML:4548173220420
P6994-VAR:
P6994-BULK:
P6994-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An improved method for the estimation of ammonia in blood plasma.
D B Horn et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 17(1), 99-105 (1967-07-01)
Elsa Genové et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 13(9B), 3387-3397 (2009-11-17)
There is a major challenge in maintaining functional hepatocytes in vivo as these cells rapidly lose their metabolic properties in culture. In this work we have developed a bioengineered platform that replaces the use of the collagen I--in the traditional
Alberto Amaretti et al.
Frontiers in microbiology, 10, 2614-2614 (2019-12-06)
Unabsorbed proteins reach the colon and are fermented by the microbiota, yielding a variety of harmful metabolites. In the present study, a 16S rRNA gene survey identified the bacterial taxa flourishing in 11 batch fermentations with proteins and peptones as
Suzanne Z Andersen et al.
Nature, 570(7762), 504-508 (2019-05-23)
The electrochemical synthesis of ammonia from nitrogen under mild conditions using renewable electricity is an attractive alternative1-4 to the energy-intensive Haber-Bosch process, which dominates industrial ammonia production. However, there are considerable scientific and technical challenges5,6 facing the electrochemical alternative, and
Byung Hee Ko et al.
Nature communications, 11(1), 5856-5856 (2020-11-19)
The electroreduction of carbon dioxide offers a promising avenue to produce valuable fuels and chemicals using greenhouse gas carbon dioxide as the carbon feedstock. Because industrial carbon dioxide point sources often contain numerous contaminants, such as nitrogen oxides, understanding the