由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.478
bp
88-90 °C
密度
0.931 g/mL at 25
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
woody; earthy; pepper
SMILES記法
CC(C)C1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3
InChI Key
WRYLYDPHFGVWKC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 4-カルボメントールが、p38MAPK/NF-κB シグナル伝達経路軸を介した IL-13 および粘液産生を阻害することにより、マウスの混合型アレルギー性鼻炎および喘息症候群を改善:呼吸器疾患の治療における 4-カルボメントールの抗炎症作用と治療効果を示し、その分子レベルでの作用機序を強調しています(Bezerra Barros et al., 2020)。
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W224847-5KG:
W224847-VAR:
W224847-BULK:
W224847-SAMPLE:
W224847-250G:4548173967875
W224847-1KG:4548173967868