由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.411-1.417 (lit.)
bp
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; waxy; fruity; sweet
SMILES記法
CCC(C)COC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-8(3)7-12-10(11)9(4)6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
PVYFCGRBIREQLL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F
引火点(℃)
67 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W335908-4KG:
W335908-BULK-K:
W335908-SAMPLE-K:
W335908-1KG:
W335908-1KG-K:4548173977454
W335908-100G:
W335908-4KG-K:4548173977461
W335908-SAMPLE:
W335908-VAR-K:
W335908-100G-K:4548173977447