おすすめの製品
AC/DC入力
, universal plug set (included)
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
特徴
capacity 16 vial(s)
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
パラメーター
465-470 nm spectral range
詳細
特徴および利点
- 4x4反応ブロックアレイ全体にわたる下部照明LED(465~470 nm)により、一貫した光強度(130~140 lm)と角度(45°)が得られます
- 内蔵の冷却ファンは、各並発反応に一貫した温度をもたらします
- ドラムシンチレーションバイアル1~2個またはマイクロ波バイアル(外径1.7 cm以下)を使用してください
- 電源は埋め込みコンセント電源700 mA 12 W
- 円形プレート付きIKAマグネチックスターラー(Z645052)に対応
- 液体シンチレーションバイアル(8 mL Wheaton、Z188719)に対応
その他情報
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This review provides a summary of recent approaches in developing green methods for visible-light-mediated reactions that operate under mild conditions and avoid the need for toxic transition-metal catalysts or harsh reaction conditions.
Photoredox catalysis is a powerful synthetic methodology to form challenging covalent bonds using light irradiation. It is effective for light-driven polymer and small molecule synthesis.
Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.
光レドックス触媒反応は、光照射を用いて難しい共有結合を形成する強力な合成手法です。可視光駆動ポリマーおよび低分子合成に効果的です。