Merck
V-047
Supelco
L-Ascorbic Acid (Vitamin C)-13C6 solution
500 μg/mL in acetonitrile: water, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H8O6
分子量:
182.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
500 μg/mL in acetonitrile: water
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
O1[C@@H](C(C(=O)C1=O)O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-3,5,7-9H,1H2/t2-,3?,5+/m0/s1
詳細
Serum levels of L-ascorbic acid, commonly known as vitamin C, are an adequate measurement of clinical status. Low levels of vitamin C occur in scurvy, malabsorption, alcoholism, pregnancy, hyperthyroidism, and renal failure.
アプリケーション
L-Ascorbic Acid (Vitamin C)-13C6 solution, (13C6-ascorbic acid) may be used as a certified reference material (CRM) for the determination of ascorbate in aqueous solutions and plasma by gas chromatography-mass spectrometry.
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of vitamin C levels in serum or other matrices by LC/MS or GC/MS for clinical diagnostic, or forensic analysis applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-047-1ML:4548173359274
文書ライブラリにアクセスする
Ascorbate and dehydroascorbate measurements in aqueous solutions and plasma determined by gas chromatography-mass spectrometry
Deutsch JC and Kolhouse JF
Analytical Chemistry, 65(4), 321-326 (1993)