安全性情報
8.14219
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
for synthesis
別名:
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide, MTBSTFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18F3NOSi
CAS番号:
分子量:
241.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥97.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
転移温度
flash point 52 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Si](N(C)C(=O)C(F)(F)F)(CCCC)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-5-6-7-15(3,4)13(2)8(14)9(10,11)12/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
NEJIKZHUEMMAEF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.034 - 1.039
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体