安全性情報
8.18053
Sigma-Aldrich
Sodium cyanoborohydride
for synthesis
別名:
Sodium cyanoborohydride, Sodium cyanotrihydridoborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3BNNa
CAS番号:
分子量:
62.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352306
EC Index Number:
247-317-2
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
反応適合性
reagent type: reductant
mp
241-243 °C
転移温度
flash point 70 °C
密度
1.12 g/cm3 at 28 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/CN.B.Na.3H/c1-2;;;;;/q-1;+3;+1;3*-1
InChI Key
IVGYREMSCQFSBM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Protocols for Efficient Chemical Synthesis of N2‐Modified Guanosine Phosphate Derivatives: This research describes methods using sodium cyanoborohydride in the chemical synthesis of guanosine phosphate derivatives, essential for mRNA labeling in drug discovery applications (A Senthilvelan et al., 2023).
  • Synergistic Effect of Sodium Cyanoborohydride in Pb‐Sn Perovskite Solar Cells: Discusses the use of sodium cyanoborohydride as a multifunctional reducing agent at interfaces in perovskite solar cells, pertinent to material science, particularly in energy-related applications (J Song et al., 2023).
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F
引火点(℃)
70 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質