Merck
11681460001
Roche
INT/BCIP原液
solution, pkg of 3 mL
別名:
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルホスフェート, BCIP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
フォーム
solution
分子量
(INT: Mr = 505.7; BCIP toluidine salt: Mr = 433.6)
包装
pkg of 3 mL
メーカー/製品名
Roche
保管温度
2-8°C
詳細
BCIP(5-ブロモ-4-クロロ-3-インドイルリン酸)は、脱リン酸化後にさらに反応して酸化産物として紺青色のインジゴ染料を生成するAP(アルカリホスファターゼ)基質です。 INT(ヨードニトロテトラゾリウム)は、赤色染料を産生する酸化体です。反応産物は赤褐色で、水に不溶です。
アプリケーション
INT/BCIP原液は、以下のブロッティング法におけるアルカリホスファターゼ(AP)の高感度検出で使用されます:
  • サザンブロット
  • ウエスタンブロット
  • 免疫組織化学および免疫細胞化学
発色in situ ハイブリダイゼーションで使用されたことがあります。
規格
化学式: INT:C19H13CIN5O2; BCIP: C8H6NO4BrCIP x C7H9N
原理
BCIPは、脱リン酸化後にさらに反応して酸化産物として紺青色のインジゴ染料を生成するAP基質です。INTは、赤色染料を産生する酸化体です。
物理的形状
33 mg/ml INT(2-[4-ヨードフェニル]-3-[4-ニトロフェニル]-5-フェニルテトラゾリウムクロリド)と33 mg/ml BCIP(5-ブロモ-4-クロロ-3-インドイルリン酸、トルイジン塩DMSO溶液)の溶液
調製ノート
使用濃度:10 ml染色溶液の調製
原液は、すべての成分が溶けるまで15~25 °Cに置きます。
原液75 μlを10 mlの0.1 M Trisバッファー、(pH 9.5、0.05 M MgCl2、0.1 M NaCl)に加えます。.
注記: 染色溶液は使用直前に調製してください。
その他の必要な溶液の調製
ブロッキング溶液:0.5 gのブロッキング試薬を100 ml TBS(pH 7.5)に50~60 °Cで加熱して(1時間)溶解します。成分の溶解は、超音波や電子レンジでのインキュベーションにより加速できます。
特記情報: 溶液は濁ったままです。
その他情報
生命科学研究用。診断用には使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Practical Methods in Cardiovascular Research
Dhein S
Springer Science & Business Media (2006)
Rahul Satija et al.
Nature biotechnology, 33(5), 495-502 (2015-04-14)
Spatial localization is a key determinant of cellular fate and behavior, but methods for spatially resolved, transcriptome-wide gene expression profiling across complex tissues are lacking. RNA staining methods assay only a small number of transcripts, whereas single-cell RNA-seq, which measures
Miao Gui et al.
Cell, 184(23), 5791-5806 (2021-10-30)
Dynein-decorated doublet microtubules (DMTs) are critical components of the oscillatory molecular machine of cilia, the axoneme, and have luminal surfaces patterned periodically by microtubule inner proteins (MIPs). Here we present an atomic model of the 48-nm repeat of a mammalian
Peichao Li et al.
Carcinogenesis, 42(1), 136-147 (2020-07-28)
Hexavalent chromium [Cr(VI)] is a potent human lung carcinogen. Multiple mechanisms have been proposed that contribute to Cr(VI)-induced lung carcinogenesis including oxidative stress, DNA damage, genomic instability and epigenetic modulation. However, the molecular mechanisms and pathways mediating Cr(VI) carcinogenicity have
Anna-Carina Weiss et al.
Development (Cambridge, England), 141(17), 3420-3430 (2014-08-21)
The vesico-ureteric junction (VUJ) forms through a complex developmental program that connects the primordium of the upper urinary tract [the nephric duct (ND)] with that of the lower urinary tract (the cloaca). The signals that orchestrate the various tissue interactions