グレード
SAJ first grade
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI Key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
563.0 °F
引火点(℃)
295 °C
適用法令
Jan Code
30-5480-5-500G-J:
30-5480-2-25G-J:
試験成績書(COA)