安全性情報
01829
Supelco
Extractables and Leachables Screening Standard for GC
certified reference material, TraceCERT®, 14 components in tert-Butyl methyl ether, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
50 mg/L each component (nominal concentration)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our complete range of extractables and leachables certified reference mixes
アプリケーション
Extractables Study with GC/MS - Extractables Studies of Single-Use Equipment article from >AnalytixReporter issue 8
調製ノート
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
    ε-Caprolactam
    2-Mercaptobenzothiazole
    Bisphenol A
    3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene
    1,3-Di-tert-butylbenzene
    Oleamide
    Bis(2-ethylhexyl) phthalate
    Stearic acid
    cis-13-Docosenoamide
    Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate
    2,4-Di-tert-butylphenol
    2,6-Di-tert-butylphenol
    Palmitic acid
    すべて表示 (14)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01829-5ML-PW:
01829-BULK:
01829-1ML:4548173362328
01829-5ML:4548173362335
01829-VAR:
01829-1ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Identification and quantification of the most common extractables originating from single-use equipment by GC/MS and an Extractables and Leachables Screening Standard.
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.