安全性情報
06740
Supelco
Chloride Standard for IC
TraceCERT®, 10,000 mg/L chloride in water (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10,000 mg/L chloride in water (nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
アナリシスノート
10′000 mg/L chloride in water, prepared with high purity NaCl and water
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
06740-VAR:
06740-100ML-BULK:
06740-BULK:
06740-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)