安全性情報
73139
Supelco
Oxalate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L oxalate in water (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L oxalate in water (nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
  • Research-grade Oxalate Standard for biochemical analysis: The study on the determination of ions in Caenorhabditis elegans by ion chromatography highlighted the use of oxalate standards to achieve precise ion quantification, essential for biochemical and physiological research, demonstrating the versatility of oxalate IC standards in complex biological matrices (Varão Moura et al., 2022).
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
アナリシスノート
1000 mg/L オキサレートの水溶液、
しゅう酸ナトリウムおよび水で調製し、0.45 μmの薄膜フィルターでろ過してからアジ化ナトリウムで安定化させました。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
73139-100ML-BULK:
73139-VAR:
73139-BULK:
73139-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2