安全性情報
96068
Supelco
Citrate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L citrate in water (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L citrate in water (nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
アナリシスノート
1000 mg/L クエン酸の水溶液、
高純度クエン酸および水で調製し、0.45 μmの薄膜フィルターでろ過してからアジ化ナトリウムで安定化させました。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
96068-100ML:
96068-100ML-BULK:
96068-VAR:
96068-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)