Merck
123226
Sigma-Aldrich
アニソール
ReagentPlus®, 99%
別名:
メチルフェニルエーテル, メトキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H5
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
506892
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
eCl@ss:
39023603
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
bp:
154 °C (lit.)
蒸気圧:
10 mmHg ( 42.2 °C)
蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 42.2 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
887 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アニソールは、高温高圧におけるギ酸メチルとナトリウムフェノラートまたはカリウムフェノラートとの間の反応から得ることができます。
アプリケーション
アニソールは、大気圧での光イオン化の感度を向上させるためのドーパントとして使用されており、これは質量分析と組み合わせた液体クロマトグラフィーを用いる非極性化合物の検出源として使用できます。 また、分子断片化を改善するためにも使用されてきており、これは時間飛行型質量分析と組み合わせると超熱表面イオン化源におけるバックグラウンドシグナル強度をさらに高めます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
123226-100ML:
123226-BULK:
123226-18L-CS:
123226-5ML:
123226-1L:
123226-250ML:
123226-4L:
123226-18L:
123226-2.5L:
123226-20L:
123226-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"A silica-based monolithic column in capillary HPLC and CEC coupled with ESI-MS or electrospray-atmospheric-pressure laser ionization-MS"
Droste S, et al.
Electrophoresis, 26(21), 4098-4103 (2005)
Adolfsson H, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 37 (2014)
"Hyperthermal surface ionization in a time-of-flight mass spectrometer"
Weickhardt C and Draack L
Eur. J. Mass Spectrom., 6(4), 319- 323 (2000)
Xiaohui Jin et al.
Water research, 46(19), 6519-6530 (2012-10-20)
Second-order reaction rate constants of micropollutants with ozone (k(O3)) and hydroxyl radicals (k(OH)) are essential for evaluating their removal efficiencies from water during ozonation and advanced oxidation processes. Kinetic data are unavailable for many of the emerging micropollutants. Twenty-four micropollutants
Kohji Omata et al.
Journal of combinatorial chemistry, 12(4), 435-444 (2010-05-22)
To study the synergistic effect on the acidity and activity of Si-Al-Zr ternary oxide system, the mixture design of experiments was applied to prepare the ternary oxides by a sol-gel method, and rapid screening on dehydration of isopropanol and Friedel-Crafts