Merck
57655
Sigma-Aldrich
ヨウ素
puriss., ≥99.5% (RT), particles (round)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
I2
CAS番号:
分子量:
253.81
Beilstein:
3587194
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141916
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
アッセイ:
≥99.5% (RT)
フォーム:
particles (round)
蒸気密度
9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.5% (RT)
フォーム
particles (round)
抵抗性
1.3E15 μΩ-cm
直径
1-2 mm
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
SMILES記法
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI Key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Iodine may be used for the isomerization of β-carotene solutions in a study on the spectrophotometric quantification of total β-carotene in food additives.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
57655-1KG-F:
57655-100G-F:
57655-250G-F:
57655-VAR-F:
57655-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A simple spectrophotometric determination of total β-carotene in food additives with varying E/Z-isomer ratios using an isobestic wavelength.
Schierle J, et al.
European Food Research and Technology, 215(3), 268-274 (2002)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 543-543 (1994)
A spectrophotometric investigation of the interaction of iodine with aromatic hydrocarbons.
Benesi HA and Hildebrand JH.
Journal of the American Chemical Society, 71(8), 2703-2707 (1949)
Michael B Zimmermann
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 17(9), 829-835 (2007-10-25)
Iodine is required for the production of thyroid hormones, which are essential for normal brain development, and the fetus, newborn, and young child are particularly vulnerable to iodine deficiency. The iodine requirement increases during pregnancy and recommended intakes are in
Michael B Zimmermann et al.
Nutrition reviews, 70(10), 553-570 (2012-10-06)
Iodine status has been historically assessed by palpation of the thyroid and reported as goiter rates. Goiter is a functional biomarker that can be applied to both individuals and populations, but it is subjective. Iodine status is now assessed using