Merck
T60453
Sigma-Aldrich
オルトギ酸トリエチル
reagent grade, 98%
別名:
1,1,1-トリエトキシメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
605384
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
5.11 (vs air)
蒸気圧
2.9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triethylorthoformate is an organic compound that is soluble in most organic solvents. It is commonly used as a solvent for thallium trinitrate oxidation reactions.
アプリケーション
Triethyl orthoformate can be used as a:
  • Precursor for the controlled release of ethylformate(EF) vapor.
  • Solvent in the experimental determination of the solubility of ε-CL-20 at different temperatures (ranging from 278.15 to 318.15K) and a constant pressure of 0.1 MPa.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T60453-VAR:
T60453-VAR-D:
T60453-18L-CS:
T60453-20L:
T60453-10L:
T60453-5ML:
T60453-500ML:
T60453-18L:
T60453-250ML:
T60453-BULK:
T60453-1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Triethyl orthoformate
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
In-package fumigation of blueberries using ethyl formate: Effects on spotted-wing drosophila (Drosophila suzukii Matsumura) mortality and fruit quality
Zaitoon A, et al.
Food Packaging and Shelf Life, 30, 100717-100717 (2021)
Measurement and Correlation of the Solubility of $\varepsilon$-CL-20 in 12 Organic Solvents at Temperatures Ranging from 278.15 to 318.15 K
Lv P, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 62(3), 961-966 (2017)