Merck
M5696
ミオグロビン from equine skeletal muscle
BioUltra, 95-100% (SDS-PAGE)
別名:
ミオグロビン ウマ骨格筋由来
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
309-705-0
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
essentially salt-free, lyophilized powder
Assay:
95-100% (SDS-PAGE)
Biological source:
equine skeletal muscle
Mol wt:
~17 kDa(lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
equine skeletal muscle
product line
BioUltra
assay
95-100% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
mol wt
~17 kDa(lit.)
purified by
affinity chromatography
Iron content content
~0.30%
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... MB(100054434)
Application
ウマの骨格筋から得られたミオグロビンは、マウスの急性腎障害(AKI)を誘導するために使用されています。また、トップダウン質量分析の標準物質としても使用されています。
ミオグロビンは、質量分析やX線結晶構造解析のための分子量マーカーおよびスタンダードとして使用されます。ウマ骨格筋由来ミオグロビンは、タンデム質量分析のための実験用タンパク質混合物を検証する研究で使用されました。
Biochem/physiol Actions
ウマ骨格筋由来ミオグロビンは、153のアミノ酸残基を含む単鎖ヘムタンパク質です。ジスルフィド架橋も遊離SH基も持ちません。ミオグロビンにはサイズの異なる右回りのらせん領域が8つ含まれており、非秩序領域またはランダムコイル領域によりつながれています。
ミオグロビンは、最大限に近い酸素要求量における骨格筋のO2供給にとって欠かせないものであり、ミトコンドリア機能を保つために必要なレベル以上にPO2を維持することで酸欠を予防します。
ミオグロビンは、ほぼ最大の酸素要求量における骨格筋酸素供給に重要であり、PO2濃度をミトコンドリア機能の維持に必要な濃度以上に保つことによって、酸素欠乏を予防します。
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)