Merck
A7510
Sigma-Aldrich
アデノシン 5′-トリホスファターゼ ブタ大脳皮質由来
lyophilized powder, ≥0.3 units/mg protein, pH 7.8
別名:
ATPase, ATPホスホヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Porcine cerebral cortex
品質水準
詳細
Sodium and Potassium-Activated
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥0.3 units/mg protein, pH 7.8
組成
Protein, 5.0-25.0% biuret
テクニック
inhibition assay: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
アプリケーション
ATPアーゼは、ATPから無機リンを遊離するために使用されます。ブタ大脳皮質由来のATPアーゼは、Na/K-ATPアーゼ活性の阻害アッセイに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
この膜酵素はATPをADPとオルトリン酸塩に加水分解します。加水分解は、原形質膜を横切るナトリウムおよびカリウムイオンの交換と結びついています。この酵素は高等生物のほとんどすべての組織に存在しますが、糸球体濾液からナトリウムイオンを再吸収する腎臓で最も豊富です。Na+、K+-ATPアーゼは、細胞内カルシウムの変化の影響を受けます。また、ウアバインに敏感であり、バナジン酸塩によって阻害され、ブタの十二指腸から単離されたペプチドであるSPAI-1によって(in vitro)阻害されます。たんぱく質キナーゼA(PKA)によるリン酸化により調節されることが報告されています。ブファリンおよびその他の強心性ステロイドは、N+/K+-ATPアーゼ活性を阻害しHL60、U937、およびML1細胞の分化を誘導する可能性があります。
ATPを加水分解して、ADPとオルトリン酸にする膜酵素です。この加水分解反応には、原形質膜を超えてのナトリウムイオン, カリウムイオンの交換が関与しています。本酵素は高等生物のほとんどすべての組織に存在しますが、最も豊富に存在する組織は、糸球体濾過でナトリウムイオンが再吸収される腎臓です。Na+, K+-ATPaseは細胞内カルシウムの変化に影響されます。ウアバインにも感受性を示し、バナジン酸や、ブタ十二指腸由来ペプチドであるSPAI-1(in vitro)により阻害されます。プロテインキナ-ゼA(PKA)がもたらすリン酸化によって調節されることが知られています。
単位の定義
1 unitは、Na+、K+、およびMg2+存在下、pH 7.8、37°C、1分間で、ATPから1.0 μmoleの無機リンを遊離させます。
物理的形状
凍結乾燥品(90%のスクロ-ス, 0.4%のEDTA Na4, 0.06%の塩化ナトリウムを含有)
調製ノート
Nakao, et al., Biochem. Biophys. Res. Commun., 19, 755 (1965)に記載の方法に従いヨウ化ナトリウムで抽出した画分です。
インヒビター
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7510-VAR:
A7510-5UN-PW:
A7510-5X5UN:
A7510-5UN:
A7510PROC:
A7510-BULK:
A7510-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ning Wang et al.
The Journal of cell biology, 205(3), 357-375 (2014-05-07)
The myosin-V family of molecular motors is known to be under sophisticated regulation, but our knowledge of the roles and regulation of myosin-Vs in cytokinesis is limited. Here, we report that the myosin-V Myo51 affects contractile ring assembly and stability
Daniel D Buchanan et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(2), 90-100 (2013-12-11)
Clinicopathologic data from a population-based endometrial cancer cohort, unselected for age or family history, were analyzed to determine the optimal scheme for identification of patients with germline mismatch repair (MMR) gene mutations. Endometrial cancers from 702 patients recruited into the
Arun K Shukla et al.
Nature, 512(7513), 218-222 (2014-07-22)
G-protein-coupled receptors (GPCRs) are critically regulated by β-arrestins, which not only desensitize G-protein signalling but also initiate a G-protein-independent wave of signalling. A recent surge of structural data on a number of GPCRs, including the β2 adrenergic receptor (β2AR)-G-protein complex
Aung Ko Win et al.
Journal of the National Cancer Institute, 105(4), 274-279 (2013-02-07)
Lynch syndrome is an autosomal dominantly inherited disorder caused by germline mutations in DNA mismatch repair (MMR) genes. Previous studies have shown that MMR gene mutation carriers are at increased risk of colorectal, endometrial, and several other cancers following an
Sonia Sharma et al.
Nature, 499(7457), 238-242 (2013-06-25)
The STIM1-ORAI1 pathway of store-operated Ca(2+) entry is an essential component of cellular Ca(2+) signalling. STIM1 senses depletion of intracellular Ca(2+) stores in response to physiological stimuli, and relocalizes within the endoplasmic reticulum to plasma-membrane-apposed junctions, where it recruits and