Merck
G8507
Sigma-Aldrich
α-ガラクトシダーゼ 生コーヒー豆由来
ammonium sulfate suspension, ≥9 units/mg protein
別名:
アルファ‐ガラクトシダーゼ, α-D-ガラクトシドガラクトヒドロラーゼ, メリビアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
ammonium sulfate suspension
品質水準
比活性
≥9 units/mg protein
保管温度
2-8°C
詳細
生コーヒー豆由来 α‐ガラクトシダーゼは GLA 遺伝子にコードされています。
アプリケーション
生コーヒー豆由来 α‐ガラクトシダーゼは抗-α-ガラクトシダーゼ抗体の特異性の評価に用いられています。また、1,5-ジデオキシ-1,5-イミノ-d-キシリトールの N-グアニジノ誘導体の活性阻害測定に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
生コーヒー豆由来 α‐ガラクトシダーゼはオリゴ糖から末端の α‐ガラクトースを切断します。α-ガラクトシダーゼの欠乏はファブリー病と関連があります。
単位の定義
1ユニットは、pH 6.5、25°C、1分間で、1.0 μmolのp-ニトロフェニルα-D-ガラクトシドをp-ニトロフェノールとD-ガラクトースに加水分解する酵素量です。
物理的形状
BSAを含有する3.2 Mの(NH4)2SO4溶液(pH 6.0)で調製した懸濁液
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
G8507-50UN:
G8507-BULK:
G8507-25UN:
G8507-1UN:
G8507-5UN:
G8507-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pig xenogeneic antigen modification with green coffee bean alpha-galactosidase
Luo Y, et al.
Xenotransplantation, 6(4), 238-248 (1999)
A prophylactic alpha-Gal-based glycovaccine effectively protects against murine acute Chagas disease
Portillo S, etal.
NPJ vaccines, 4(1), 13-13 (2019)
Structure-function relationships in alpha-galactosidase A
Garman SC
Acta Paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 96, 6-16 (2007)
Eva Iniguez et al.
PLoS neglected tropical diseases, 11(10), e0006039-e0006039 (2017-10-27)
Protozoan parasites from the genus Leishmania cause broad clinical manifestations known as leishmaniases, which affect millions of people worldwide. Cutaneous leishmaniasis (CL), caused by L. major, is one the most common forms of the disease in the Old World. There
Orthoester functionalized N-guanidino derivatives of 1, 5-dideoxy-1, 5-imino-d-xylitol as pH-responsive inhibitors of beta-glucocerebrosidase
Sevvsek A, et al.
MedChemComm, 8(11), 2050-2054 (2017)
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法