安全性情報
P1192
Millipore
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, suitable for biotechnology and microbiology
別名:
Pepticase®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
product name
Pepticase®, suitable for microbiology
由来生物
bovine milk
品質水準
形状
powder
窒素分析
≥4.0% amino, ≥11.0% total
損失
≤11% loss on drying
pH
6.7-7.5
アプリケーション
microbiology
アプリケーション
溶解性と溶液の透明性に優れたトリプシン消化物です。特にチオグリコ-ル酸培地の調製に有効です。
法的情報
Pepticase is a registered trademark of Kerry Group
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1192-VAR:
P1192-250G:
P1192-1KG:
P1192-BULK:
P1192-5KG:
試験成績書(COA)