安全性情報
27039
Supelco
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
volume 5 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 20 mm × 62 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial
styrene-butadiene septum
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
包装
pkg of 12 ea
外径 × H
20 mm × 62 mm
容量
5 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Cone shaped vessel for easy removal of small samples.
  • Made of heavy wall borosilicate glass.
  • Includes PTFE-faced red rubber septum and a black phenolic solid cap.
  • Autoclavable or can be centrifuged.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)