PHR1049
Gabapentin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, Neurontin
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1287303
API family
gabapentin
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NCC1(CC(O)=O)CCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
InChI key
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CACNA1A(773) , CACNA1B(774) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1E(777) , CACNA1F(778) , CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911) , CACNA1S(779) , CACNA2D1(781) , CACNA2D2(9254) , CACNA2D3(55799) , CACNA2D4(93589) , CACNB1(782) , CACNB2(783) , CACNB3(784) , CACNB4(785) , CACNG1(786) , CACNG2(10369) , CACNG3(10368) , CACNG4(27092) , CACNG5(27091) , CACNG6(59285) , CACNG7(59284) , CACNG8(59283)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- In human plasma samples using high performance liquid chromatography (HPLC).
- In pharmaceutical formulations using isocratic reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC).
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.