RPMI 1640 배지
Moore 등이 개발한 Roswell Park Memorial Institute의 이름을 딴 RPMI 1640 배지는 림프구 및 기타 혈액 세포를 포함한 비부착성 세포 유형의 배양에 최적화되어 있습니다. RPMI 1640은 RPMI 1630 시리즈의 배지를 기반으로 하는 균형이 잡힌 염수(BSS)입니다. 이는 중성 pH를 유지하기 위해 탄산염 버퍼 시스템을 사용하며, RPMI 1630 배지에서 아미노산 및 비타민 양을 수정한 것을 포함하고 있습니다. RPMI 1640 배지에는 일부 세포주의 성장과 증식에 필요한 단백질이나 지질, 성장 인자가 부족하여 우태아혈청(FBS) 보충이 필요할 수도 있습니다.
RPMI 배지는 어떤 용도로 사용됩니까?
전통적으로 RPMI 1640은 인간 림프구의 성장과 인간 림프계 세포의 무혈청 확장을 위해 사용되어 왔습니다. RPMI 1640은 적절한 보완 시 단핵구 및 신선한 인간 림프구, 그리고 HeLa 및 Jurkat 세포주 와 같은 암세포 등의 혈액 세포를 포함한 많은 유형의 포유류 세포 배양에 대한 폭넓은 적용성을 입증했습니다. 이러한 다용성으로 RPMI 1640은 실험실에서의 세포 배양뿐만 아니라 백신 개발과 약물 발견, 세포 기반 요법 등의 다양한 연구 어플리케이션에 적합한 기본 배지로 사용되고 있습니다.
RPMI 1640 vs. DMEM
DMEM(Dulbecco’s Modified Eagle Medium)과 RPMI는 보편적으로 사용되는 포유류 배양 배지지만 이 두 배지에는 몇 가지의 중요한 차이가 있습니다. RPMI 1640 배지는 환원제인 글루타치온과 고농도의 비타민 및 콜린을 함유하고 있는 유일한 배지입니다. 또한 이 배지는 DMEM에는 없는 비타민 B12와 비오틴, PABA를 함유하고 있습니다.
이 두 배지의 또 다른 차이점은 서로 다른 유형의 세포 배양을 위해 만들어졌다는 점입니다. DMEM은 플라스틱이나 유리 등의 표면에서 성장하는 부착 세포의 배양에 사용되며, RPMI 1640은 부유배양법으로 포유류 세포를 배양하는 데 사용됩니다.