세포 배양 배지 필터
멸균 여과는 업스트림 세포 배양 작업을 오염으로부터 보호하기 위해 사용됩니다. 박테리아 또는 마이코플라즈마 오염의 위험을 줄여야 하는 경우, 당사의 Millipore Express®, 비 PFAS, 세포 배양 배지 필터는 미생물 제거 옵션을 제공하는 동시에 최적의 세포 성장과 생산성을 구현하고 공정 경제성에 필요한 필터 용량과 처리량 성능을 제공합니다.
필터를 선택하기 전에 위험 분석을 수행하여 멸균 필터 또는 마이코플라즈마도 제거하는 멸균 필터 등 필요한 생균 수 제어 수준을 파악하는 것이 좋습니다. 각 필터는 멸균 보증을 제공하고 여과 공정에 대한 확신을 줍니다. 또한 당사의 여과 포트폴리오는 위험 평가를 간소화하고 규정 준수를 간편화하는 데 필요한 문서를 제공하는 Emprove® 프로그램의 지원을 받습니다.
공정에 적합한 필터를 결정하는 데 도움이 필요하시면 당사에 문의하십시오.
멸균용 세포 배양 배지 필터
Millipore Express® SHC(멸균, 고용량) 필터는 세포 배양 배지를 막기 위해 매우 높은 여과 용량을 제공합니다. 통합된 0.5 µm 폴리에테르술폰(PES) 멤브레인 프리필터는 0.2 µm PES 멸균 멤브레인을 보호하여 필터 용량을 극대화하고 여과 견고성을 향상시킵니다.
- Millipore Express® SHC 필터는 높은 투과성을 제공하고 습윤 시험 및 완전성 검사가 용이하며 광범위한 화학적 호환성을 제공합니다.
- 고면적 캡슐 및 카트리지 형식은 설치 공간을 늘리지 않고도 여과 효율성을 극대화합니다.
세포 배양 배지용 마이코플라즈마 제거 필터
Millipore Express® SHR 필터(멸균, 고제거능)는 추가 수준의 보안이 필요한 업스트림 공정에서 마이코플라즈마를 7.0 log 이상 제거하고 멸균 등급 성능을 제공합니다. 0.1 µm 마이코플라즈마 제거 PES 멤브레인은 높은 투과성과 뛰어난 미생물 제거능을 제공합니다.
세포 배양 배지를 더 많이 막는 경우를 위해, 당사의 Millipore Express® SHRP 필터에는 0.1 µm 마이코플라즈마 제거막을 보호하는 0.5 µm PES 프리필터가 통합되어 있어 필터 용량과 공정 견고성을 향상시킵니다.
실험실 규모에서 생산 규모에 이르는 형식
당사의 세포 배양 배지 필터는 다음과 같이 제공됩니다.
- 효율적인 스크리닝 및 규모 조정을 위한 OptiScale® 형식 및 제조 과정에서 100% 완전성 검사를 거친 카트리지 및 캡슐 형식.
- 설치 공간을 늘리지 않고도 여과 효율성을 극대화하는 고면적 캡슐 및 카트리지 형식.
- 오토클레이브 사용이 가능하거나 사전 멸균되거나 감마 호환성이 있는 형식으로 제공되며 Mobius® 일회용 어셈블리에 통합될 수 있습니다.
캡슐 및 카트리지 필터의 여과 면적 근사치. 각 제품군에 대한 전체 정보와 정확한 여과 영역은 제품 규격을 참조하십시오. 다양한 필터 형식에 대한 자세한 내용은 기술 문서를 참조하십시오.
Products
품질 표준 및 문서
모든 Millipore Express® 필터는 ISO 9001 품질체계표준을 따르는 공인된 등록 당국에 의해 승인된 품질경영시스템에 따라 설계, 개발, 제조되었으며 품질증명서로 뒷받침됩니다.
모든 Millipore Express® SHC, Millipore Express® SHR 및 Millipore Express® SHRP 필터는 적격성 평가, 위험 평가, 공정 최적화 등 개발 및 제조 운영의 다양한 단계를 지원하기 위해 세 가지 유형의 서류를 제공하는 Emprove® 프로그램의 지원을 받습니다. 이 문서는 포괄적인 제품별 검사 데이터, 품질 선언 및 규제 정보를 통합하여 바로 이용 가능한 형식으로 제공되므로 안심하고 앞으로 나아갈 수 있습니다.
관련 자료
- App Note: Cell Culture Media Filtration. Selection and Sizing Filters for CHO Cell Culture Processes
Explore throughput performance of Millipore Express® aseptic filters for cell culture media filtration and their impact on filter sizing.
- App Note: Cell Culture Media Filtration. Evaluating Performance of CHO Cell Cultures
Learn how to check if your media filter impacts performance. Studies confirmed PES and PVDF membrane filters did not affect cell growth and viability.
- Tech Note: Performance of High-Area Millipore Express® Cartridge Filters
High area filters can improve filtration productivity for mid- to high- plugging streams. Read how our model can help predict the benefits for different streams.
- Tech Note: Mycoplasma clearance by Millipore Express® SHR filters at pilot and production scales
Retention studies demonstrate that both pilot and production-scale filters consistently provided the expected level of mycoplasma retention over extended filtration times, affirming their performance under continuous flow processing conditions.
- App Note: Cell Culture Media Mixing and Microfiltration: Reducing Risk with Single-use Technology
This app note explains considerations for the preparation of cell culture media and focuses on the benefits of mixing and filtration using single use technologies.
- Millipore Express® Family Guide
Read this guide to review key differentiators and product specifications of Millipore Express® membrane filters.
- Tech Note: Integrity Test Troubleshooting - Beyond Rewet and Retest
Filter integrity testing doesn’t always go smoothly. Learn how to avoid costly mistakes and troubleshoot integrity test challenges.
- Brochure: Vmax™ Constant Pressure Test for sizing Aseptic Filters
This protocol describes how to use results from small scale studies to predict filtration area requirements.
- Tech Article: Aseptic Filter Formats: Selection Guide
관련 웨비나
바이오 제조를 위한 무균 필터 선택은 특정 처리 요구 사항에 따라 달라집니다. 공정 단계에 가장 적합한 멸균 필터를 선택하는 방법에 대해 알아보십시오.
변화 관리는 종종 복잡하다고 인식됩니다. 위험 기반 접근 방식을 사용하여 승인 후 제품 변경 사항을 신속하게 처리하는 방법을 알아보십시오.
이 웨비나에서는 통제되지 않은 생균 수의 영향, 생균 수의 원인, 위험을 완화하기 위한 전략에 대해 설명합니다. 위험을 최소화하면 실패와 검사를 줄일 수 있습니다.