Merck
295698
Sigma-Aldrich
二酸化硫黄
≥99.9%
別名:
Sulfurous anhydride, Sulfurous oxide, Sulphur dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SO2
CAS番号:
分子量:
64.06
Beilstein:
3535237
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99.9%
蒸気密度
2.26 (21 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
1779 mmHg ( 21 °C)
アッセイ
≥99.9%
bp
−10 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=S=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI Key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sulfur dioxide is primarily used as a feedstock for the production of sulfuric acid (contact process). It is generally used in the synthesis of a variety of sulfur-containing organic compounds like alkyl/aryl sulfonyl chlorides, sulfinates, sultines, and polysulfone.
包装
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
その他情報
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
パージ値
製品番号
詳細
価格
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Gas cylinderSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295698-PZ:
295698-454G-PW:
295698-VAR:
295698-454G:
295698-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sulfur dioxide
Understanding Wine Chemistry, 4(7), 140-148 (2016)
Sulfur dioxide.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
The development and application of sulfur dioxide surrogates in synthetic organic chemistry.
Emmett EJ and Willis MC
Asian Journal of Organic Chemistry, 4(7), 602-611 (2015)
Eliza Harris et al.
Science (New York, N.Y.), 340(6133), 727-730 (2013-05-11)
Global sulfate production plays a key role in aerosol radiative forcing; more than half of this production occurs in clouds. We found that sulfur dioxide oxidation catalyzed by natural transition metal ions is the dominant in-cloud oxidation pathway. The pathway
Yuan-Qiang Sun et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(26), 2637-2639 (2013-02-26)
A coumarin-hemicyanine dye was reported for ratiometric fluorescent detection of SO2 derivatives HSO3(-) and SO3(2-) based on a novel addition-rearrangement cascade reaction.