Merck
668192
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-(3,5-ジオキサ-4-ホスファシクロヘプタ[2,1-a;3,4-a']ジナフタレン-4-イル)ジメチルアミン
97%
別名:
(S)-MonoPhos®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18NO2P
CAS番号:
分子量:
359.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
190 °C (dec.)
官能基
amine
InChI
1S/C22H18NO2P/c1-23(2)26-24-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)25-26/h3-14H,1-2H3
InChI Key
QCHAVHXSBZARBO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
DSM社とのライセンス契約により、研究目的に限り販売しております。
MonoPhos is a registered trademark of DSM IP Assets B.V.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
668192-100MG:
668192-1G:
668192-VAR:
668192-250MG:
668192-5G:
668192-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.