Merck
738638
Sigma-Aldrich
ジクロロ(ヘキサメチルベンゼン)ルテニウム(II) ダイマー
別名:
(ヘキサメチルベンゼン)Ru(II)Cl2ダイマー, [(C6Me6)RuCl2]2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H36Cl4Ru2
CAS番号:
分子量:
668.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl][Ru]Cl.[Cl][Ru]Cl.Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C.Cc2c(C)c(C)c(C)c(C)c2C
InChI
1S/2C12H18.4ClH.2Ru/c2*1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3;;;;;;/h2*1-6H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
GVCIEWAYDUQTTQ-UHFFFAOYSA-J
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738638-VAR:
738638-BULK:
738638-1G:
738638-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)