Merck
742821
Sigma-Aldrich
N-メチルビス[(トリフルオロメチル)スルホニル]イミド
≥90.0% (GC)
別名:
1,1,1-トリフルオロ-N-メチル-N-[(トリフルオロメチル)スルホニル]メタンスルホンアミド, N,N-ビス(トリフルオロメチルスルホニル)メチルアミン, N-メチル-ビス(トリフルオロメタンスルホンイミド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3F6NO4S2
CAS番号:
分子量:
295.18
Beilstein:
4495318
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥90.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.365-1.367
適合性
conforms to structure for Proton NMR spectrum
官能基
amine
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F6NO4S2/c1-10(15(11,12)2(4,5)6)16(13,14)3(7,8)9/h1H3
InChI Key
LMLOOYLJVCUWCD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
742821-5G:
742821-VAR:
742821-1G:
742821-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct methylation and trifluoroethylation of imidazole and pyridine derivatives.
Zhang, J., et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2334-2335 (2003)