Merck
766097
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-6-boronic acid pinacol ester
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18BNO2
CAS番号:
分子量:
255.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
179-184 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3cnccc3c2
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-6-5-12-10-17-8-7-11(12)9-13/h5-10H,1-4H3
InChI Key
LFALMDZWCMSBFO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Useful boron compound for Suzuki coupling.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
766097-BULK:
766097-1G:
766097-5G:
766097-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qiuping Wang et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(2), 199-210 (2007-01-19)
We describe the biological evaluation of isothiazoloquinolones (ITQs) having structural modifications at the 6-, 7-, and 8-positions. Addition of a methoxy substituent to C-8 effected an increase in antibacterial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and a decrease in cytotoxic