Merck
919365
Sigma-Aldrich
(MeBPI)Ni-OAc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H19N5NiO2
分子量:
444.11
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
アプリケーション
(MeBPI)Ni-OAc is a Ni catalyst developed in the Sevov lab for electrocatalytic cross-electrophile coupling reactions. When combined with a redox-active shuttle (918105), (MeBPI)Ni-OAc enables the reductive coupling of a wide range of aryl, heteroaryl, or vinyl bromides with primary or secondary alkyl bromides.
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
919365-BULK:
919365-250MG:4548173370262
919365-VAR:
919365-1G:4548173370255
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Blaise L Truesdell et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(12), 5884-5893 (2020-03-03)
Cross-electrophile coupling (XEC) of alkyl and aryl halides promoted by electrochemistry represents an attractive alternative to conventional methods that require stoichiometric quantities of high-energy reductants. Most importantly, electroreduction can readily exceed the reducing potentials of chemical reductants to activate catalysts