アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
ethanol: 100 mg/mL
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)\C=C\[C@@H](O)CCCCC)C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
InChI Key
BHMBVRSPMRCCGG-OUTUXVNYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Adenylate cyclase
警告
再構成
その他情報
Frieling, T., et al. 1994. Am. J. Physiol. 266, G132.
Huttemeier, P.C., et al. 1993. Prostaglandins 45, 177.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
538909-1MG:
538909-MG:
試験成績書(COA)