Merck
292249
Sigma-Aldrich
三フッ化ホウ素エチルアミン錯体
別名:
BF3-monoethylamine 1:1 complex
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BF3 · C2H5NH2
CAS番号:
分子量:
112.89
Beilstein:
3672802
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
mp
85-89 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN.FB(F)F
InChI
1S/C2H7N.BF3/c1-2-3;2-1(3)4/h2-3H2,1H3;
InChI Key
JDVIRCVIXCMTPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
三フッ化ホウ素エチルアミン錯体を使用して、エポキシ樹脂の硬化を開始することができます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
292249-500G:
292249-VAR:
292249-100G:
292249-BULK:
292249-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jean-Mathieu Pin et al.
ChemSusChem, 8(24), 4149-4161 (2015-12-15)
Epoxidized linseed oil and furfuryl alcohol are bio-sourced monomers known for their high-potential applications in materials science. In this work, we propose the association of these monomers through copolymerization reactions with the target to design fully bio-based thermosets. Herein, investigations
Synthesis and characterization of hybrid conducting composites based on polyaniline/magnetite fillers with improved microwave absorption properties
Belaabed B, et al.
J. Alloy Compounds, 527, 137-144 (2012)
Influences of inorganic fillers on curing reactions of epoxy resins initiated with a boron trifluoride amine complex.
Akatsuka M, et al.
Polymer, 42(7), 3003-3007 (2001)
Influences of inorganic fillers on curing reactions of epoxy resins initiated with a boron trifluoride amine complex
Akatsuka M, et al
Polymer, 42(7), 3003-3007 (2001)