グレード
for GC derivatization
品質水準
フォーム
liquid
品質
LiChropur™
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
濃度
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.2% halides (as chloride)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[OH-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.H2O/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79266-1ML-KC:
79266-10ML:4548173179971
79266-10X1ML:4548173908052
79266-BULK:
79266-VAR:
79266-50ML:4548173179988