Merck
249882
Sigma-Aldrich
塩化アルミニウム 溶液
1.0 M in nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AlCl3
CAS番号:
分子量:
133.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
濃度
0.95-1.10 M (EDTA titration)
1.0 M in nitrobenzene
密度
1.249 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Blood
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
249882-BULK:
249882-VAR:
249882-800ML:
249882-100ML:4548173934075
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Acceleration of the Diels-Alder reaction by aluminum chloride.
Yates P and Eaton P.
Journal of the American Chemical Society, 82(16), 4426-4437 (1960)
Amination of< i> exo</i>-2-chloronorbornane and norbornane with trichloramine-aluminum chloride.
Kovacic P, et al.
Tetrahedron, 26(2), 529-538 (1970)
Zhiliang Huang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(11), 1810-1814 (2013-02-08)
AlCl(3) promoted Friedel-Crafts acylation between 4-tert-butylbenzoyl chloride and mesitylene was investigated. The donor-acceptor complex was observed as the major species. Kinetic investigation demonstrated that the reaction was first-order on the donor-acceptor complex and zero-order on ArH, suggesting that the donor-acceptor
Diagnosis and management of hyperhidrosis.
R A Benson et al.
BMJ (Clinical research ed.), 347, f6800-f6800 (2013-11-28)
Bagineni Prasad et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(84), 10434-10436 (2012-09-20)
A conceptually new and straightforward introduction of sulfonyl groups at the C-7 position of an indole ring has been achieved via AlCl(3) mediated unexpected regioselective sulfonyl group migration for N-alkyl/aryl/heteroarylsulfonyl indoles affording potential inhibitors of Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase.