Merck
276839
Sigma-Aldrich
塩化亜鉛 溶液
1.0 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnCl2
CAS番号:
分子量:
136.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
濃度
0.95-1.10 M (silver nitrate titration)
1.0 M in diethyl ether
密度
0.835 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Zn]Cl
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムクロリドと結合した塩化亜鉛は融解塩を含み、種々の基質(ガラス状炭素およびニッケル)への亜鉛の電着の研究に使用されます。ZnCl2はカルボニル-メチレン縮合生成物およびポリ(プロピレンフマレート)の調製に触媒として関与します。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
276839-100ML:4548173128894
276839-VAR:
276839-BULK:
276839-800ML:4548173128900
276839-4X100ML:4548173351421
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Albert K Shung et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 13(1), 95-108 (2002-05-11)
Diethyl fumarate and propylene glycol were reacted in the presence of a zinc chloride catalyst to synthesize poly(propylene fumarate) (PPF) over a period of 12 hours. The kinetics of the transesterification polymerization at 130 degrees C, 150 degrees C, and
Electrodeposition of zinc from a Lewis acidic zinc chloride-1-ethyl-3-methylimidazolium chloride molten salt.
Lin Y-F and Sun I.
Electrochimica Acta, 44(16), 2771-2777 (1999)
Zinc chloride as a new catalyst for Knoevenagel condensation.
Shanthan RP and Venkataratnam RV.
Tetrahedron Letters, 32(41), 5821-5822 (1991)
İbrahim Gülseren et al.
Food chemistry, 135(2), 770-774 (2012-08-08)
Whey protein isolate (WPI) nanoparticles were prepared using ethanol desolvation, and their capacity to incorporate ZnCl(2) was analysed. Desolvation was carried out at pH 9 and the volume of added ethanol was 0-3 times the volume of protein solution. The
Kaushik Nath et al.
Environmental science and pollution research international, 20(6), 4030-4045 (2012-12-06)
Utilization of agrowaste materials for the production of activated carbon, as an excellent adsorbent with large surface area, is well established industrially, for dephenolation of wastewater. In the present work, dried pods of Prosopis cineraria-a novel and low-cost agrowaste material-were